missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone, 97%

Produktkod. 11431300
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431300 1 g 1g
11441300 5 g 5g
11451300 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11431300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26373.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 151945-84-5 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol

4'-klor-3'-fluoracetofenon är ett halogenerat bensenderivat som används i organisk syntes.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
4 -′Chloro-3′ -fluoracetofenon är ett halogenerat bensenderivat som används i organisk syntes.

Löslighet
Något löslig i vatten.

Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 151945-84-5
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.58
MDL-nummer MFCD04115858
InChI-nyckel ATZHNDSADJDUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-3-fluorophenyl ethanone, 4'-chloro-3'-fluoroacetophenone, 4-chloro-3-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-chloroacetophenone, 1-4-chloro-3-fluoro-phenyl ethanone, 1-4-chloro-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-chloro-3-fluorophenyl, intermediates-zcf02162, 1-acetyl-4-chloro-3-fluorobenzene, 4-acetyl-1-chloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 3822077
IUPAC-namn 1-(4-klor-3-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(F)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 172.59
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.