Läs mer
4-Chloro-3-fluoroaniline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386509
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386509 1 g 1g
15443417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26148.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-22-6
Molekylformel C6H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 145.56
MDL-nummer MFCD01090987
InChI-nyckel ACMJJQYSPUPMPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-3-fluoroanline, 4-chloro-3-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-fluoro, 4-chloro-3-fluorophenylamine, pubchem1516, acmc-1co9a, 4-chloro-3-fluoro-aniline, 4-chloro-3-fluorobenzenamine, ksc226g4r
PubChem CID 2736511
IUPAC-namn 4-klor-3-fluoranilin
LEDER NC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluoroaniline
Smältpunkt 59°C to 61°C
Kvantitet 1 g
Odör Characteristic
UN-nummer UN2811
Formel vikt 145.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.