Läs mer
4-Chloro-3-fluoroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-fluoroaniline |
| CAS | 367-22-6 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl F N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-fluoro-aniline, 3-Fluoro-4-chloroaniline, 3-Fluoro-4-chlorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluoro-benzeneamine, 4-Chloro-3-fluorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-fluoroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.56 |
| Formel vikt | 145.0095 |