Läs mer
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10379200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10379200 5 g Glass bottle 5g
10732695 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10379200 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294140050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5527-95-7
MDL-nummer MFCD00143288
InChI-nyckel AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC-namn 4-chloro-3-fluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4ClFO
Linjär formel ClC6H3(F)CHO
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 158.556
Formel vikt 158.56
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.