Läs mer
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11364078
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364078 5 g 5g
11354078 1 g 1g
11344078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041365.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5527-95-7
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.556
MDL-nummer MFCD00143288
InChI-nyckel AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC-namn 4-chloro-3-fluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 46°C to 48°C
Färg White
Flampunkt 96°C (206°F)
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 158.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.