missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-3-fluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 403-17-8 |
| Molekylformel | C7H4ClFO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-fluoro-benzoic Acid, 3-Fluoro-4-chlorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Cl)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-fluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.56 |
| Formel vikt | 173.9884 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?