Läs mer
4-Chloro-3-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10792661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792661 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10792661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-60-7
Molekylformel C6H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 146.55
MDL-nummer MFCD00042583
InChI-nyckel XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
IUPAC-namn 4-chloro-3-fluorophenol
LEDER OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluorophenol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49.0°C to 53.0°C
Färg Colorless to Orange
Kokpunkt 102.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel OHC6H3ClF
Kvantitet 1 g
Formel vikt 146.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-fluorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.