Läs mer
4-klor-3-fluorfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478666
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478666 25 g 25g
11458666 1 g 1g
11468666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16029.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 348-60-7 | Molekylformel: C6H4ClFO | Molekylvikt: 146,55 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-60-7
Molekylformel C6H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 146.55
MDL-nummer MFCD00042583
InChI-nyckel XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
IUPAC-namn 4-klor-3-fluorfenol
LEDER OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluorophenol
Smältpunkt 50 °C till 54 °C
Kokpunkt 84 °C (44 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3236440
Formel vikt 146.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.