Läs mer
4-Chloro-3-fluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11436060
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436060 5 g 5g
11426060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26592.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 883500-51-4
Molekylformel C8H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 188.582
MDL-nummer MFCD04115861
InChI-nyckel QIYNMJFDEWFEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 2-4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorophenylaceticacid, 4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4301, acmc-209qsi, 2-4-chloro-3-fluoro-phenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorphenylaceticacid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3814954
IUPAC-namn 2-(4-chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluorophenylacetic acid
Smältpunkt 88°C to 91°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.59
Procent renhet 97%