Läs mer
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile |
| CAS | 251570-03-3 |
| Molekylformel | C8 H5 Cl F N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| LEDER | Fc1cc(CC#N)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-chloro-3-fluorophenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.583 |
| Formel vikt | 169.009 |