Läs mer
4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 10461664 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461664 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10461664 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399081000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 170793-00-7 | C6H3BrClFMg | 233.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide
Namnnotering 0.5M solution in THF
CAS 170793-00-7, 109-99-9
CAS Min % 9.66, 85.51
CAS Max % 14.49, 90.34
Färg Yellow to Brown
Densitet 0.9680g/mL, 0.968
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C6H3BrClFMg
Linjär formel ClC6H3(F)MgBr
MDL-nummer MFCD02260213
Kvantitet 100 mL
Synonym 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 4-chloro-3-fluorophenyl magnesium, jvkncecrgprlkq-uhfffaoysa-m, 4-chloro-3-fluorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 4-chloro-3-fluorophenyl, magnesium, bromo 4-chloro-3-fluorophenyl, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel JVKNCECRGPRLKQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=C(Cl)C=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC-namn magnesium;1-chloro-2-fluorobenzene-4-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778270
Formel vikt 233.75
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.