Läs mer
4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 335013-90-6 |
| Molekylformel | C9H9ClO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vikt | 200.024 |