missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-(hydroxymethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 773868-86-3 |
| Molekylformel | C10H7ClO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-4,12H,5H2 |
| LEDER | OCC1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-(hydroxymethyl)chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.61 |
| Formel vikt | 210.0084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?