Läs mer
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide |
| CAS | 122307-41-9 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | COc1c(Cl)cc[n+]([O-])c1C |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-methoxy-2-methyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.6 |
| Formel vikt | 173.0244 |