Läs mer
4-Chloro-3-methoxyaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13458628 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13458628 25 g 25g
13438628 1 g 1g
13448628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13458628 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448800250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13726-14-2
Molekylformel C7H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 157.60
MDL-nummer MFCD00672967
InChI-nyckel LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
PubChem CID 13103692
IUPAC-namn 4-chloro-3-methoxyaniline
LEDER COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Smältpunkt 78°C to 81°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClC6H3(OCH3)NH2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 157.6
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-methoxyaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.