Läs mer
4-Chloro-3-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-methoxyaniline |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 157.0294 |