missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile |
| CAS | 133132-74-8 |
| Molekylformel | C17H16ClN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN/c1-14(12-18)17(13-19,15-8-4-2-5-9-15)16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14H,12H2,1H3 |
| LEDER | CC(CCl)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.77 |
| Formel vikt | 269.0971 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?