Läs mer
4'-Chloro-3'-methylacetophenone, tech. 75%, remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone
Produktkod. 11352326
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352326 5 g 5g
11362326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06011.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37074-39-8
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00045172
InChI-nyckel XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
PubChem CID 592743
IUPAC-namn 1-(4-klor-3-metylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Densitet 1.15
Kokpunkt 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden 3'-klor-4'-metylacetofenon
Kvantitet 5 g
Beilstein 774639
Formel vikt 168.62
Procent renhet 75%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.