Läs mer
4-kloro-3-metylanilin, 98 %
Produktkod. 11465876
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465876 25 g 25g
11455876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22234.14
 Begränsad artikel
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141,598 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7149-75-9
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00066332
InChI-nyckel HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
PubChem CID 23536
IUPAC-namn 4-klor-3-metylanilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylaniline
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2239
Beilstein 636522
Formel vikt 141.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.