Läs mer
4-Kloro-3-metylanilin, TRC
Produktkod. 30138004
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138004 50 g
30138319 25 g
30008359 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36907550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7149-75-9
Molekylformel C7 H8 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 141.6
IUPAC-namn 4-kloro-3-metylanilin
LEDER Cc1cc(N)ccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylaniline
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Formel vikt 141.0345