Läs mer
4-klor-3-metylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11348215
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348215 50 g 50g
11328215 2 g 2g
11338215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08533.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 7697-29-2 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-29-2
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00045853
InChI-nyckel MRUKIIWRMSYKML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-toluic acid, 4-chloro-3-methyl-benzoic acid, 4-chloro-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl, m-toluic acid, 4-chloro, pubchem3666, 5-carboxy-2-chlorotoluene, acmc-1bg77, ksc497q5r, 4-chloranyl-3-methyl-benzoic acid
PubChem CID 282989
IUPAC-namn 4-klor-3-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=CC=C1Cl)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
Smältpunkt 212 °C till 216 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1936535
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.