Läs mer
4-Kloro-3-metylfenol, 99+%
Produktkod. 10162420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10162420 500 g 500g
10448250 5 g 5g
10590001 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10162420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109485000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-50-7 | C7H7ClO | 142,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-50-7
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.58
MDL-nummer MFCD00002323
InChI-nyckel CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
IUPAC-namn 4-klor-3-metylfenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylphenol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63,0 °C till 65,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 242 °C
Flampunkt 118 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H3(CH3)OH
Kvantitet 500 g
Beilstein 06, 381
Merck Index 15, 2133
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4 g/L (20 c). Andra lösligheter: löslig i alkalier, löslig i de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 142.58
Procent renhet 99+%
Fysisk form Tablets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-methylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.