Läs mer
4-klor-3-metylfenol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16309737 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16309737 1 mL
1 options
Produktkod. 16309737 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S945
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-klor-3-metylfenol59-50-71000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylphenol
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 59-50-7, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C7H7ClO
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
IUPAC-namn 4-klor-3-metylfenol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 142.582
PubChem CID 1732
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34395
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning