Läs mer
4-Kloro-3-metylfenol, TRC
Produktkod. 30135265
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135265 100 g
30136285 250 g
17993895 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369765100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-50-7
Molekylformel C7 H7 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 142.58
Synonym m-Cresol, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-3-methylphenol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 3-Methyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aldecoc XD, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, Chlorocresol, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
IUPAC-namn 4-kloro-3-metylfenol
LEDER Cc1cc(O)ccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylphenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Formel vikt 142.0185
Procent renhet >95%