Läs mer
(4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30352615
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352615 100 mg
30367605 250 mg
30349146 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30352615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC371320100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 221687-08-7
Molekylformel C7H9ClN2.HCl
Molekylvikt (g/mol) 193.07
Synonym (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride
IUPAC-namn (4-chloro-3-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
LEDER Cl.Cc1cc(NN)ccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9ClN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Formel vikt 192.0221