Läs mer
4-klor-3-metylpyridinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348956 1 g 1g
11355325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19558.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 19524-08-4 | Molekylformel: C6H7Cl2N | Molekylvikt: 164,029 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19524-08-4
Molekylformel C6H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
MDL-nummer MFCD03092890
InChI-nyckel WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-methylpyridine hydrochloride, 4-chloro-3-picoline hcl, 4-chloro-3-methylpyridine hcl, 4-chloro-3-picoline hydrochloride, pyridine, 4-chloro-3-methyl-, hydrochloride, 4-chloro-3-methylpyridinehydrochloride, acmc-20amlc, pubchem9218, ksc495e6r, 4-chloro-3methylpyridine hydrochloride
PubChem CID 16217655
IUPAC-namn 4-klor-3-metylpyridin;hydroklorid
LEDER CC1=C(C=CN=C1)Cl.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
Smältpunkt ∼185 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Beilstein 107953
Formel vikt 164.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.