Läs mer
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone, 98%
Produktkod. 11352737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352737 5 g 5g
11362737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15686.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 165547-79-5 | C5H3ClN2O3 | 174.54 g/mol
4-klor-3-nitro-2-pyridon finner en viktig tillämpning som råvara i organisk syntes och läkemedel. Det används också som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klor-3-nitro-2-pyridon finner en viktig tillämpning som råvara i organisk syntes och läkemedel. Det används också som mellanprodukt i jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras svalt, torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165547-79-5
Molekylformel C5H3ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 174.54
MDL-nummer MFCD03093067
InChI-nyckel UKIZCTHOMJXNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 4-chloro-3-nitropyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitropyridone, 4-chloro-3-nitro-2-pyridone, 4-chloro-3-nitropyridin-2 1h-one, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-chloro-3-nitro, pubchem6547, acmc-209dsr
PubChem CID 519282
IUPAC-namn 4-klor-3-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Smältpunkt 222°C to 224°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 149557
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 174.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.