Läs mer
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 22892-96-2 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl N2 O6 S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O6S/c8-6-4(10(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)17(9,15)16/h1-2H,(H,11,12)(H2,9,15,16) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.64 |
| Formel vikt | 279.9557 |