missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-3-nitro-N-n-propylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7040004
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425938 250 mg 250mg
15415938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59567.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 321531-57-1
Molekylformel C10H11ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 242.66
MDL-nummer MFCD01212457
InChI-nyckel ZGGRHAZHLVGWPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitro-n-n-propylbenzamide, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-propylcarboxamide
PubChem CID 3819384
IUPAC-namn 4-chloro-3-nitro-N-propylbenzamide
LEDER CCCNC(=O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitro-N-n-propylbenzamide
Kvantitet 250 mg
Beilstein 20162018
Formel vikt 242.66
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.