Läs mer
4-kloro-3-nitroanisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-nitroanisole |
| CAS | 10298-80-3 |
| Molekylformel | C7H6NO3Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-klor-4-metoxi-2-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187.0036 |