Läs mer
4-kloro-3-nitroanisol, TRC
Produktkod. 30366556
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30366556 100 mg
1 options
Produktkod. 30366556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC381703100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitroanisole
CAS 10298-80-3
Molekylformel C7H6NO3Cl
Kvantitet 100 mg
Synonym NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
LEDER COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-klor-4-metoxi-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 187.58
Formel vikt 187.0036