Läs mer
4-klor-3-nitrobensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11470034
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470034 10 g 10g
11480034 50 g 50g
11490034 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13549.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16588-34-4
Molekylformel C7H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.56
MDL-nummer MFCD00007078
InChI-nyckel HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
IUPAC-namn 4-klor-3-nitrobensaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 61°C to 65°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 778323
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 185.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.