Läs mer
4-kloro-3-nitrobensaldehyd, 97 %
Produktkod. 10519830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10519830 25 g Glasflaska 25g
10530522 5 g Glasflaska 5g
10351574 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10519830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109600250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16588-34-4
Molekylformel C7H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.56
MDL-nummer MFCD00007078
InChI-nyckel HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
IUPAC-namn 4-klor-3-nitrobensaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61 °C till 63 °C
Färg Grön till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(NO2)CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 262
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4 g/L (98 c)
Formel vikt 185.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.