Läs mer
4-klor-3-nitrobensensulfonylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490177 5 g 5g
11400187 25 g 25g
11410187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21632.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-08-5 | C6H3Cl2NO4S | 256.053 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-08-5
Molekylformel C6H3Cl2NO4S
Molekylvikt (g/mol) 256.053
MDL-nummer MFCD00007440
InChI-nyckel SEWNAJIUKSTYOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitro, yellow sulfon chloride, 3-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-3-nitro benzene sulfonyl chloride, chloro 4-chloro-3-nitrophenyl sulfone, ksc486m2p, sewnajiukstyop-uhfffaoysa
PubChem CID 7323
IUPAC-namn 4-klor-3-nitrobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 58°C to 61°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1978600
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 256.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.