Läs mer
4-Kloro-3-nitrobensofenon, 99 %
Produktkod. 11425437
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425437 25 g 25g
11435437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23451.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 56107-02-9 | C13H8ClNO3 | 261,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56107-02-9
Molekylformel C13H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 261.66
MDL-nummer MFCD00007081
InChI-nyckel YBDBYPQFIMSFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzophenone, methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl methanone, 3-nitro-4-chlorobenzophenone, chembl53270, 4-chloro-3-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-chloro-3-nitro-phenyl-phenyl-methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-20amlb
PubChem CID 41743
IUPAC-namn (4-klor-3-nitrofenyl)-fenylmetanon
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Smältpunkt 104°C to 106°C
Kokpunkt 233°C to 235°C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 261.66
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.