Läs mer
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H |
| Formel vikt | 224.9804 |