Läs mer
4-klor-3-nitrobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30180188
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180188 25 g
30179774 5 g
30180167 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38059025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-17-5
Molekylformel C7 H3 Cl F3 N O2
Molekylvikt (g/mol) 225.55
Synonym 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
IUPAC-namn 1-klor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Formel vikt 224.9804