Läs mer
4-klor-3-nitrocinnaminsyra metylester, TRC
Produktkod. 30366653
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30366653 5 g
1 options
Produktkod. 30366653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5971635G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Molekylformel C10H8ClNO4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
LEDER COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn metyl(E)-3-(4-klor-3-nitrofenyl)prop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 241.63
Formel vikt 241.0142