Läs mer
4-kloro-3-nitrokumarin, 98 %
Product Code. 11332097
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11332097 5 g 5g
11322097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11332097 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L07908.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 38464-20-9 | Molekylformel: C9H4ClNO4 | Molekylvikt: 225,584 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
4-kloro-3-nitrokumarin används vid syntes och antimikrobiell aktivitet av nya 4-heteroarylamino coumarinderivat som innehåller kväve och svavel som heteroatomer.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38464-20-9
Molekylformel C9H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 225.584
MDL-nummer MFCD00051670
InChI-nyckel OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrocoumarin, 4-chloro-3-nitro-2h-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-chromen-2-one, 3-nitro-4-chlorocoumarin, pubchem8672, acmc-1ahgg, 4-chloranyl-3-nitro-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-chloro-3-nitro
PubChem CID 688979
IUPAC-namn 4-klor-3-nitrokromen-2-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrocoumarin
Smältpunkt ∽162 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 883649
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 225.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.