Läs mer
4-chloro-3-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611653 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10611653 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10611653 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369590250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-3-nitrophenol
CAS 610-78-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125°C to 129°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4ClNO3
Linjär formel ClC6H3(NO2)OH
MDL-nummer MFCD00043546
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, IV, 1352
Synonym phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
InChI-nyckel JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
IUPAC-namn 4-chloro-3-nitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 173.56
PubChem CID 69127
Formel vikt 173.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-nitrophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.