Läs mer
4-Chloro-3-nitrophenol, 99%
Produktkod. 11388225
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388225 5 g 5g
11398225 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10108.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-78-6 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-78-6
Molekylformel C6H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 173.552
MDL-nummer MFCD00043546
InChI-nyckel JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69127
IUPAC-namn 4-klor-3-nitrofenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrophenol
Smältpunkt 124°C to 129°C
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
Beilstein 2094546
Synonym phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
Formel vikt 173.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.