Läs mer
4-Chloro-3-nitrophenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-nitrophenol |
| CAS | 610-78-6 |
| Molekylformel | C6H4ClNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenol, NSC 211001 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.55 |
| Formel vikt | 172.988 |