Läs mer
4-klor-3-nitrofenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10162884
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
Produktkod. 10162884
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01784EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 127142-66-9
Molekylformel C7H3ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 214.623
InChI-nyckel ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
PubChem CID 145581
IUPAC-namn 1-klor-4-isotiocyanato-2-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 214.63
Procent renhet 97%