Läs mer
4-klor-3-nitrofenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506035
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10506035 5 g 5g
10016662 10 g 10g
10162884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10506035 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01784DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 127142-66-9
Molekylformel C7H3ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 214.623
InChI-nyckel ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
PubChem CID 145581
IUPAC-namn 1-klor-4-isotiocyanato-2-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.63
Procent renhet 97%