Läs mer
(4-kloro-3-nitrofenyl) fenylmetanon, TRC
Produktkod. 30355481
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30355481 25 g
30354194 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30355481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37904025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56107-02-9
Molekylformel C13H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 261.66
IUPAC-namn (4-klor-3-nitrofenyl)-fenylmetanon
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chloro-3-nitrophenyl)phenyl-methanone
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H8ClNO3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15(17)18)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formel vikt 261.0193