Läs mer
4-klor-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10146397 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10146397 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10146397 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13091-23-1 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-nitropyridine
CAS 13091-23-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36.0°C to 37.5°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H3ClN2O2
MDL-nummer MFCD02683025
Kvantitet 5 g
Synonym 4-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chloropyridine, 3-nitro-4-chloro-pyridine, zlchem 251, pubchem9253, 4chloro-3-nitropyridine, acmc-1bo4s, 4-chloro-3-nitro pyridine, 3-nitro-4-chloro pyridine
InChI-nyckel JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-klor-3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 158.54
PubChem CID 2735781
Formel vikt 158.54
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-nitropyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.