missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-3-nitroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-nitroquinoline |
| CAS | 39061-97-7 |
| Molekylformel | C9 H5 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(9)12(13)14/h1-5H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cnc2ccccc2c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-nitroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.6 |
| Formel vikt | 208.004 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?