Läs mer
4-kloro-3-sulfamoylbensoesyra, Mikromol™
Beskrivning
4-klor-3-sulfamoylbensoesyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 1205-30-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Indapamide Related Compound E, Clopamide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-klor-3-sulfamoylbensoesyra |
| Visa mer |