Läs mer
4-kloro-3-sulfamoylbenzoesyra, TRC
Produktkod. 30135435
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135435 5 g
17923585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3827005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1205-30-7
Molekylformel C7 H6 Cl N O4 S
Molekylvikt (g/mol) 235.64
Synonym 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro- (9CI, ACI), 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl- (7CI, 8CI), 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
IUPAC-namn 4-klor-3-sulfamoylbensoesyra
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formel vikt 234.9706
Procent renhet >95%