Läs mer
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl Chloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl Chloride |
| CAS | 70049-77-3 |
| Molekylformel | C7H5Cl2NO3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO3S/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.09 |
| Formel vikt | 252.9367 |